2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
PC407008-10G PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA 26.1 EUR
APOSPC407008-10G APOSPC407008-25G
2-Cloro-6-(trifluorometil)anilina
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272565
Núm. CAS: 433-94-3