4-Bromo-8-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 82.8 EUR
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Bromo-8-fluoroquinoline
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226,0451 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700231
Núm. CAS: 927800-38-2