4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 72.5 EUR
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄BrF₆N
MW: 344,0500 g/mol
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075340
Núm. CAS: 35853-45-3