1-Benciloxi-4-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 29 EUR
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benciloxi-4-fluorobenceno 98%
1-Benciloxi-4-fluorobenceno
Formula: C₁₃H₁₁FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788273
Núm. CAS: 370-78-5