4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC4072-5G
APOSPC4072-5GEA 191 EUR
APOSPC4072-5G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Pto. de fusión: 238…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318110
Núm. CAS: 216393-64-5