4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4073-5G PC4073-10G PC4073-1G
APOSPC4073-5GEA 231 EUR
APOSPC4073-5G APOSPC4073-10G APOSPC4073-1G
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid 95+%
4-Bromo-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093066
Núm. CAS: 374790-97-3