3-Fluoro-4-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4074-100G
PC4074-25G
PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA
313
EUR
APOSPC4074-100G
APOSPC4074-25G
APOSPC4074-5G
3-Fluoro-4-nitrofenol 97%
3-Fluoro-4-nitrofenol
Formula:
C₆H₄FNO₃ Pto. de fusión: 91…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041251 Núm. CAS: 394-41-2 EINECS: 206-895-6 |