1-Bromo-4-(clorometil)-3-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
1-Bromo-4-(clorometil)-3-fluorobenceno 97%
1-Bromo-4-(clorometil)-3-fluorobenceno
Formula: C₇H₅BrClF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094036
Núm. CAS: 85510-82-3