3-Fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 119 EUR
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorofenol 98%
3-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: 44538 °C
Densidad: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002254
Núm. CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III