6-Fluoroindolina-2,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-1H-indol-2,3-diona
PC408008-10G PC408008-1G PC408008-5G
APOSPC408008-10GEA 800 EUR
APOSPC408008-10G APOSPC408008-1G APOSPC408008-5G
6-Fluoroindolina-2,3-diona
6-Fluoroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618556
Núm. CAS: 324-03-8