Ácido 5-fluoroorotico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 EUR
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
Ácido 5-fluoroorotico
Ácido 5-fluoroorotico
Formula: C₅H₃FN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042526
Núm. CAS: 703-95-7