4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408011-1G PC408011-5G
APOSPC408011-1GEA 172 EUR
APOSPC408011-1G APOSPC408011-5G
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₃F₃N₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800709
Núm. CAS: 143782-23-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III