2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 194 EUR
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Pto. de fusión: 161…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367058
Núm. CAS: 871126-22-6