(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408038-25G PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA 219 EUR
APOSPC408038-25G APOSPC408038-5G
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formula: C₄H₁₀F₂Si
MW: 124,21 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C
Densidad: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19381658
Núm. CAS: 65864-64-4
UN: 1993
ADR: 3,II