2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408056-250MG PC408056-1G
APOSPC408056-250MGEA 98.9 EUR
APOSPC408056-250MG APOSPC408056-1G
2,3-Difluoro-5-nitropyridine 98%
2,3-Difluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750303
Núm. CAS: 954219-68-2