4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA 848 EUR
APOSPC408070-100G APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃NO
MW: 279,69 g/mol
Pto. de fusión: 138…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066999
Núm. CAS: 21928-50-7