4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 748 EUR
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, grado técnico
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Formula: C₁₀H₁₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052316
Núm. CAS: 1039941-26-8