(Nonafluorobutil)undecafluorociclohexano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Perfluoro(butylcyclohexane)
PC408080-25G PC408080-5G
APOSPC408080-25GEA 51.1 EUR
APOSPC408080-25G APOSPC408080-5G
(Nonafluorobutil)undecafluorociclohexano
(Nonafluorobutil)undecafluorociclohexano
Formula: C₁₀F₂₀
MW: 500.08 g/mol
Pto. Ebullición: 145…147 °C
Densidad: 1.899 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 374-60-7
EINECS: 206-777-4