Dimethyl difluoromalonate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 32.1 EUR
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Formula: C₅H₆F₂O₄
Pto. Ebullición: 167…169 °C
Densidad: 1,3059 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00516931
Núm. CAS: 379-95-3
UN: 3272
ADR: 3,III