2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 322 EUR
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehído
2,3,4,5-Tetrafluorobenzaldehído
Formula: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/62mmHg
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683041
Núm. CAS: 16583-06-5
UN: 1989
ADR: 3,III