5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408150-1G PC408150-5G PC408150-250MG
APOSPC408150-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408150-1G APOSPC408150-5G APOSPC408150-250MG
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol
Formula: C₆H₉F₅O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248629
Núm. CAS: 58556-45-9