5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 80.3 EUR
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₉F₃O
Pto. Ebullición: 147,75 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258748
Núm. CAS: 352-61-4