Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 424 EUR
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formula: C₇H₁₅F₃Si
Pto. Ebullición: 58 °C/60mmHg
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192520
Núm. CAS: 120120-26-5
UN: 1993
ADR: 3,II