6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408217-5G PC408217-1G PC408217-25G
APOSPC408217-5GEA 183 EUR
APOSPC408217-5G APOSPC408217-1G APOSPC408217-25G
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Formula: C₆H₈F₅I
Pto. Ebullición: 62…64 °C/15mmHg
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247809
Núm. CAS: 344452-10-4