2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
PC408224-100G PC408224-25G
APOSPC408224-100GEA 432 EUR
APOSPC408224-100G APOSPC408224-25G
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-bromo-3-fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909840
Núm. CAS: 34552-16-4