2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408225-1G PC408225-25G
APOSPC408225-1GEA 75.4 EUR
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835298
Núm. CAS: 110919-71-6