4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408233-100G PC408233-25G PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA 480 EUR
APOSPC408233-100G APOSPC408233-25G APOSPC408233-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,0300 g/mol
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756200
Núm. CAS: 942282-40-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III