2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 232 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226884
Núm. CAS: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III