Alcohol 4-fluoro-2-metoxibencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 45.1 EUR
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
Alcohol 4-fluoro-2-metoxibencilico 98%
Alcohol 4-fluoro-2-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116338
Núm. CAS: 157068-03-6