Ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408263-1G PC408263-5G
APOSPC408263-1GEA 126 EUR
APOSPC408263-1G APOSPC408263-5G
Ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)acético 98%
Ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 106…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660193
Núm. CAS: 886498-61-9