(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
PC408271-100G PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA 389 EUR
APOSPC408271-100G APOSPC408271-25G
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787601
Núm. CAS: 29640-98-0