2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408273-1G PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA 72.5 EUR
APOSPC408273-1G APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₈FNO
Pto. de fusión: 157…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11643209
Núm. CAS: 326-63-6