3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408277-25G PC408277-5G PC408277-100G
APOSPC408277-25GEA 43.5 EUR
APOSPC408277-25G APOSPC408277-5G APOSPC408277-100G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185757
Núm. CAS: 784-77-0