3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC408286-25G PC408286-5G
APOSPC408286-25GEA 0 EUR
APOSPC408286-25G APOSPC408286-5G
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779526
Núm. CAS: 786616-54-4