2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 241 EUR
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina 98%
2-Amino-5-fluoro-4-metilpiridina
Formula: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Pto. de fusión: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659479
Núm. CAS: 301222-66-2