Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid Ethyl ester, Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
PC408427-25G
APOSPC408427-25GEA 52.2 EUR
APOSPC408427-25G
Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate 95+%
Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₃
MW: 382,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863285
Núm. CAS: 100491-29-0