2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC408440-1G PC408440-5G
APOSPC408440-1GEA 288 EUR
APOSPC408440-1G APOSPC408440-5G
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Dichloro(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃Cl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14697984
Núm. CAS: 97608-49-6