5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 21.9 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412225
Núm. CAS: 115467-07-7