4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4085-5G PC4085-10G PC4085-1G
APOSPC4085-5GEA 29 EUR
APOSPC4085-5G APOSPC4085-10G APOSPC4085-1G
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline 99%
4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318122
Núm. CAS: 216393-67-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III