4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC408554-1G
APOSPC408554-1GEA 82.8 EUR
APOSPC408554-1G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
Formula: C₄H₂Cl₂FN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870221
Núm. CAS: 15598-33-1