1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanodiona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 119 EUR
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanodiona 95%
1,1,1-Trifluoro-2,4-hexanodiona
Formula: C₆H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 125 °C
Pto. de inflamación: 28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051306
Núm. CAS: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN: 1993
ADR: 3,III