1-(4-Fluorobencil)homopiperazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 29 EUR
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobencil)homopiperazina 95%
1-(4-Fluorobencil)homopiperazina
Formula: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208,28 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00816588
Núm. CAS: 76141-89-4
UN: 3267
ADR: 8,III