4-Fluorofenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 23.2 EUR
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorofenol 99%
4-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
MW: 112.1 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C
Pto. de fusión: 44…47 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002316
Núm. CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II