4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
PC409000-1G PC409000-250MG
APOSPC409000-1GEA 32.2 EUR
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formula: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797014
Núm. CAS: 426844-51-1