(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, (S)-1-Boc-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-L-proline
PC409001-1G
APOSPC409001-1GEA 0 EUR
APOSPC409001-1G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅F₂NO₄
MW: 251,23 g/mol
Pto. de fusión: 120…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094917
Núm. CAS: 203866-15-3