1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC409004-1G
PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA
139
EUR
APOSPC409004-1G
APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formula:
C₉H₁₅F₂NO₂ MW: 207,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797010 Núm. CAS: 195447-25-7 |