(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC409007-1G PC409007-5G
APOSPC409007-1GEA 89.9 EUR
APOSPC409007-1G APOSPC409007-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189562
Núm. CAS: 809273-65-2