(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-cis-4-F-Pro-NH₂·HCl, cis-4-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
PC409008-1G PC409008-250MG PC409008-5G
APOSPC409008-1GEA 422 EUR
APOSPC409008-1G APOSPC409008-250MG APOSPC409008-5G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClFN₂O
MW: 168,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368567
Núm. CAS: 426844-23-7