N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-fluoropyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PC409009-1G
PC409009-250MG
APOSPC409009-1GEA
71.2
EUR
APOSPC409009-1G
APOSPC409009-250MG
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₈FNO₄ MW: 247.27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07367993 Núm. CAS: 203866-18-6 |