(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2S,4S)-Methyl 4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-Fluoro-L-Proline Methyl Ester hydrochloride
PC409020-1G PC409020-250MG
APOSPC409020-1GEA 74.1 EUR
APOSPC409020-1G APOSPC409020-250MG
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4S)-Methyl-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁ClFNO₂
MW: 183,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374353
Núm. CAS: 58281-79-1